Stampa…
Atrazina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-1,3,5-triazina
A1650-5G A1650-25G
TCIAA1650-5GEA 90 EUR
TCIAA1650-5G TCIAA1650-25G
Atrazina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Atrazina
Formula: C₈H₁₄ClN₅
Peso molecolare: 215,69 g/mol
Punto di ebollizione: 369 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 171…174 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041810
CAS Number: 1912-24-9
EINECS: 217-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00871
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80393392715a451331504f9390de295f8581ef2c&vid=80393392715a451331504f9390de295f8581ef2c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency