2-Acetyl-3-ethylpyrazine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
A2003-1G
A2003-5G
TCIAA2003-1GEA
16
EUR
TCIAA2003-1G
TCIAA2003-5G
2-Acetyl-3-ethylpyrazine ≥98.0% (by GC)
2-Acetyl-3-ethylpyrazine
Formula:
C₈H₁₀N₂O Punto di ebollizione: 77°C Flash Pt: 87°C |
MDL Number:
MFCD00038028 CAS Number: 32974-92-8 EINECS: 251-316-2 |
|
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |