Stampa…
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
I0331-1ML I0331-5ML
TCIAI0331-1MLEA 18 EUR
TCIAI0331-1ML TCIAI0331-5ML
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
Formula: C₉H₁₄N₂O
Peso molecolare: 166,22 g/mol
Punto di ebollizione: 237 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 107 °C
Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 80°C
MDL Number: MFCD00006128
CAS Number: 24683-00-9
EINECS: 246-402-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dba61f59f58351e847c797c1312a7210b2e3f370&vid=dba61f59f58351e847c797c1312a7210b2e3f370&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %