Stampa…
2-Aminopyrazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
A0989-25G A0989-5G
TCIAA0989-25GEA 65 EUR
TCIAA0989-25G TCIAA0989-5G
2-Aminopyrazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Aminopyrazine
Formula: C₄H₅N₃
Peso molecolare: 95,1 g/mol
Punto di ebollizione: 203 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 117…120 °C
MDL Number: MFCD00006137
CAS Number: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c0445f13bdae689ec317c45b17175d96cead041&vid=7c0445f13bdae689ec317c45b17175d96cead041&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C