Stampa…
2-Iodopyrazine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0837-1G I0837-5G
TCIAI0837-1GEA 33 EUR
TCIAI0837-1G TCIAI0837-5G
2-Iodopyrazine ≥97.0% (by GC)
2-Iodopyrazine
Formula: C₄H₃IN₂
Peso molecolare: 205.99 g/mol
Punto di ebollizione: 110°C
MDL Number: MFCD01319019
CAS Number: 32111-21-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82a5659183f6b0d401b2b4094c243a68f0871f70&vid=82a5659183f6b0d401b2b4094c243a68f0871f70&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Orange to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %