1,4-Butanesultone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₈O₃S Punto di ebollizione: 146°C Punto di fusione: 12,5…15 °C Densità: 1,331 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006584 CAS Number: 1633-83-6 EINECS: 216-647-9 |
|
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |