Stampa…
1,3-Propansultone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0324-25G P0324-500G P0324-100G
TCIAP0324-25GEA 35 EUR
TCIAP0324-25G TCIAP0324-500G TCIAP0324-100G
1,3-Propansultone ≥99.0% (by GC)
1,3-Propansultone
Formula: C₃H₆O₃S
Punto di ebollizione: 180°C
Punto di fusione: 31 °C
Densità: 1,3996 g/cm³ (35 °C)
MDL Number: MFCD00005355
CAS Number: 1120-71-4
EINECS: 214-317-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3018a5589ca511345fb665f0a66de8a056085ff&vid=b3018a5589ca511345fb665f0a66de8a056085ff&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Freezing point 30.0 to 33.0 deg-C