Tetrahydro-4H-pyran-4-one ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dihydro-2H-pyran-4(3H)-one, Tetrahydro-α-pyran-4-one, Tetrahydro-2H-pyran-4-one, Tetrahydro-γ-pyran-4-one
T1806-1G
T1806-25G
T1806-5G
TCIAT1806-1GEA
18
EUR
TCIAT1806-1G
TCIAT1806-25G
TCIAT1806-5G
Tetrahydro-4H-pyran-4-one ≥95.0% (by GC)
Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Formula:
C₅H₈O₂ Peso molecolare: 100,12 g/mol Punto di ebollizione: 69°C Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 55°C |
MDL Number:
MFCD00006581 CAS Number: 29943-42-8 EINECS: 249-967-2 UN: 1224 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |