2,6-Dimethyl-4-pyrone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₈O₂ Punto di ebollizione: 248 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 130…131 °C Densità: 1,17 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00006579 CAS Number: 1004-36-0 EINECS: 213-719-1 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 132.0 to 136.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |