Stampa…
2-Acetylnaphthalene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2´-Acetonaphthone, 1-(Naphthalen-2-yl)ethanone, Methyl β-naphthyl ketone, 2-Acetonaphthone, 2'-Acetonaphthone
A0053-25G A0053-500G A0053-100G
TCIAA0053-25GEA 20 EUR
TCIAA0053-25G TCIAA0053-500G TCIAA0053-100G
2-Acetylnaphthalene ≥98.0% (by GC)
2-Acetylnaphthalene
Formula: C₁₂H₁₀O
Peso molecolare: 170,21 g/mol
Punto di ebollizione: 301°C
Punto di fusione: 52…54 °C
Densità: 1,1171 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004108
CAS Number: 93-08-3
EINECS: 202-216-2
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46c74c291cf0ed116133b04459c41366880ece6c&vid=46c74c291cf0ed116133b04459c41366880ece6c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency