Stampa…
1-Acetylnaphthalene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1'-Acetonaphthone, Methyl α-naphthyl ketone, 1-Acetonaphthone
A0052-25G A0052-500G
TCIAA0052-25GEA 30 EUR
TCIAA0052-25G TCIAA0052-500G
1-Acetylnaphthalene ≥98.0% (by GC)
1-Acetylnaphthalene
Formula: C₁₂H₁₀O
Peso molecolare: 170,21 g/mol
Punto di ebollizione: 298°C
Punto di fusione: 9…11 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 100 °C
MDL Number: MFCD00004013
CAS Number: 941-98-0
EINECS: 213-384-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69317198d2e8c67b2c4e4ecd7023a0a517cf2182&vid=69317198d2e8c67b2c4e4ecd7023a0a517cf2182&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %