Stampa…
4-Methoxy-1-naphthol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0854-25G M0854-5G
TCIAM0854-25GEA 253 EUR
TCIAM0854-25G TCIAM0854-5G
4-Methoxy-1-naphthol ≥98.0% (by GC)
4-Methoxy-1-naphthol
Formula: C₁₁H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 131 °C
MDL Number: MFCD00003976
CAS Number: 84-85-5
EINECS: 201-566-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f703859040453728f65f94816f667a2481d4ebe&vid=0f703859040453728f65f94816f667a2481d4ebe&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C