Stampa…
4-Cloro-1-naftolo ≥98.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
Fornitore: TCI
Attenzione
C2291-1G C2291-5G
TCIAC2291-1GEA 21 EUR
TCIAC2291-1G TCIAC2291-5G
4-Cloro-1-naftolo ≥98.0% (by titrimetric analysis) for biochemical research
4-Chloro-1-naphthol
Formula: ClC₁₀H₆OH
Punto di ebollizione: 307 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 123 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003974
CAS Number: 604-44-4
EINECS: 210-068-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64cef96f043f6bcf6d00ed37fc8cce44eb92e9f0&vid=151a6dff8e0a0fa58a3dabbbdb1c2d3fbaffeede&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency