6-Bromo-2-naphthol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₇BrO Punto di ebollizione: 200 - 205 °C (20 -rr) Punto di fusione: 128 °C |
MDL Number:
MFCD00004081 CAS Number: 15231-91-1 EINECS: 239-279-0 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 127.0 to 134.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |