Stampa…
1,6-Dibromo-2-naphthol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,6-Dibromo-2-hydroxynaphthalene, 1,6-Dibromonaphthalen-2-ol
D1872-25G D1872-250G
TCIAD1872-25GEA 72 EUR
TCIAD1872-25G TCIAD1872-250G
1,6-Dibromo-2-naphthol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1,6-Dibromo-2-naphthol
Formula: C₁₀H₆Br₂O
Peso molecolare: 301,97 g/mol
Punto di ebollizione: 354 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 108 °C
MDL Number: MFCD00003870
CAS Number: 16239-18-2
EINECS: 240-356-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb48ed743d5eb0fd55a6fa3f9231ba891c324e13&vid=cb48ed743d5eb0fd55a6fa3f9231ba891c324e13&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C