Stampa…
Diisopropyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Isopropyl sulphide
I0175-10ML I0175-25ML
TCIAI0175-10MLEA 25 EUR
TCIAI0175-10ML TCIAI0175-25ML
Diisopropyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Diisopropyl sulphide
Formula: C₆H₁₄S
Peso molecolare: 118,24 g/mol
Punto di ebollizione: 121°C
Punto di fusione: –69,1 °C
Densità: 0,8306 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 7°C
MDL Number: MFCD00008895
CAS Number: 625-80-9
EINECS: 210-911-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54d755e8c1f095077ad9de96af9e6de869d2d325&vid=54d755e8c1f095077ad9de96af9e6de869d2d325&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %