Stampa…
Di-tert-butyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0807-25ML B0807-500ML
TCIAB0807-25MLEA 96 EUR
TCIAB0807-25ML TCIAB0807-500ML
Di-tert-butyl sulphide ≥98.0% (by GC)
Di-tert-butyl sulphide
Formula: C₈H₁₈S
Punto di ebollizione: 150°C
Densità: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 26°C
MDL Number: MFCD00008839
CAS Number: 107-47-1
EINECS: 203-493-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0af8e0e23ba379323e8a29978de0a3b158b9eab1&vid=0af8e0e23ba379323e8a29978de0a3b158b9eab1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %