Stampa…
Ferrocene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D0444-25G D0444-500G D0444-100G
TCIAD0444-25GEA 16 EUR
TCIAD0444-25G TCIAD0444-500G TCIAD0444-100G
Ferrocene ≥98.0% (by GC)
Ferrocene
Formula: C₁₀H₁₀Fe
Peso molecolare: 186,04 g/mol
Punto di ebollizione: 249°C
Punto di fusione: 172…175 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001427
CAS Number: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,04037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c86c18cc123033b55408581546ac30c209c26c5e&vid=c86c18cc123033b55408581546ac30c209c26c5e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C