Stampa…
Benzetonio cloruro ≥97.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0044-25G B0044-500G B0044-100G
TCIAB0044-25GEA 21 EUR
TCIAB0044-25G TCIAB0044-500G TCIAB0044-100G
Benzetonio cloruro ≥97.0% (by HPLC)
Benzetonio cloruro
Formula: C₂₇H₄₂ClNO₂
Punto di fusione: 164…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011742
CAS Number: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a686f20df70088d15ec7af9020630bcb515f31d&vid=8a686f20df70088d15ec7af9020630bcb515f31d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (TPBNa Method) min. 95.0 %
Melting point 159.0 to 165.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency