Stampa…
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Propylenebis(diphenylphosphine), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphane), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphine), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane, DPPP, Bis(1,2-diphenylphosphino)propane
B1138-25G B1138-5G
TCIAB1138-25GEA 80 EUR
TCIAB1138-25G TCIAB1138-5G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane ≥98.0% (by GC)
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Formula: C₂₇H₂₆P₂
Peso molecolare: 412,45 g/mol
Punto di fusione: 60…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003050
CAS Number: 6737-42-4
EINECS: 229-791-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2fd0ab48e0704cc2742e0bd31418a5775b2ba70&vid=b2fd0ab48e0704cc2742e0bd31418a5775b2ba70&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C