Stampa…

1-(2-Hydroxyethyl)piperazine ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: N-(2-Hydroxyethyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)ethanol, 2-Piperazin-1-ylethanol

P0812-25G P0812-500G P0812-100G
TCIAP0812-25GEA 17 EUR
TCIAP0812-25G TCIAP0812-500G TCIAP0812-100G
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine ≥99.0% (by GC)
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Formula: C₆H₁₄N₂O
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Punto di ebollizione: 246°C
Punto di fusione: –38 °C
Densità: 1,0595 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 124°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005970
CAS Number: 103-76-4
EINECS: 203-142-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9fd9fef9d92b9dc9516b8c9b29fbed1f05df611&vid=f9fd9fef9d92b9dc9516b8c9b29fbed1f05df611&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR