Stampa…
Isoforone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
I0151-25ML I0151-500ML
TCIAI0151-25MLEA 16 EUR
TCIAI0151-25ML TCIAI0151-500ML
Isoforone ≥97.0% (by GC)
Isoforone
Formula: C₉H₁₄O
Punto di ebollizione: 215°C
Punto di fusione: –8°C
Densità: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 84°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001584
CAS Number: 78-59-1
EINECS: 201-126-0
Merck Index: 14,05196
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb9ebd2af76bd750949ebffdcc737e3b6eef2ee2&vid=cb9ebd2af76bd750949ebffdcc737e3b6eef2ee2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %