Stampa…

Cyclopropyl methyl ketone ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 1-Cyclopropylethanone

C0985-25ML C0985-500ML C0985-100ML
TCIAC0985-25MLEA 29 EUR
TCIAC0985-25ML TCIAC0985-500ML TCIAC0985-100ML
Cyclopropyl methyl ketone ≥98.0% (by GC)
Cyclopropyl methyl ketone
Formula: C₅H₈O
Peso molecolare: 84,12 g/mol
Punto di ebollizione: 110°C
Punto di fusione: –68 °C
Densità: 0,899 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 13°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001297
CAS Number: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d83d04a3f4532b09e89240c07570a7ec9929d18f&vid=d83d04a3f4532b09e89240c07570a7ec9929d18f&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR