Stampa…
Cyclohexanone oxime ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C0490-25G C0490-500G
TCIAC0490-25GEA 17 EUR
TCIAC0490-25G TCIAC0490-500G
Cyclohexanone oxime ≥98.0% (by GC)
Cyclohexanone oxime
Formula: C₆H₁₁NO
Punto di ebollizione: 210°C
Punto di fusione: 88…90 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001660
CAS Number: 100-64-1
EINECS: 202-874-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97c40d9f54f3ee927f01c1c021cc863e9d8429af&vid=97c40d9f54f3ee927f01c1c021cc863e9d8429af&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency