Stampa…
1,2-Epoxycyclohexane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Epoxycyclohexane, Cyclohexene oxide
O0071-25ML O0071-500ML O0071-100ML
TCIAO0071-25MLEA 19 EUR
TCIAO0071-25ML TCIAO0071-500ML TCIAO0071-100ML
1,2-Epoxycyclohexane ≥98.0% (by GC)
1,2-Epoxycyclohexane
Formula: C₆H₁₀O
Peso molecolare: 98,14 g/mol
Punto di ebollizione: 130°C
Punto di fusione: –27 °C
Densità: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 27°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005162
CAS Number: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e40dccf40de83b71fcc76048d7e126ab99fc520&vid=9e40dccf40de83b71fcc76048d7e126ab99fc520&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %