Stampa…
Tetracloro-p-benzochinone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Cloranile
T0061-25G T0061-500G
TCIAT0061-25GEA 17 EUR
TCIAT0061-25G TCIAT0061-500G
Tetracloro-p-benzochinone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tetracloro-p-benzochinone
Formula: C₆Cl₄O₂
Peso molecolare: 245.88 g/mol
Punto di ebollizione: 270
Punto di fusione: 297°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001594
CAS Number: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,02078
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=281ea4ae1f78d014fdf3e547a722e53f62829cc1&vid=281ea4ae1f78d014fdf3e547a722e53f62829cc1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Toluene almost transparency