6-tert-Butyl-m-cresol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
B0718-25G
B0718-500G
TCIAB0718-25GEA
16
EUR
TCIAB0718-25G
TCIAB0718-500G
6-tert-Butyl-m-cresol ≥97.0% (by GC)
6-tert-Butyl-m-cresol
Formula:
C₁₁H₁₆O Punto di ebollizione: 244°C Punto di fusione: 20…23 °C Densità: 0,964 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00002308 CAS Number: 88-60-8 EINECS: 201-842-3 UN: 2430 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |