Stampa…
6-tert-Butyl-o-cresol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 2-(tert-Butyl)-6-methylphenol, 2-tert-Butyl-6-methylphenol
B0728-25G B0728-500G
TCIAB0728-25GEA 16 EUR
TCIAB0728-25G TCIAB0728-500G
6-tert-Butyl-o-cresol ≥99.0% (by GC)
6-tert-Butyl-o-cresol
Formula: C₁₁H₁₆O
Punto di ebollizione: 227 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 30…32 °C
Densità: 0,967 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00002239
CAS Number: 2219-82-1
EINECS: 218-734-7
UN: 2430
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a8e3aca2917e7627c6b7f29cd70543ade20691&vid=63a8e3aca2917e7627c6b7f29cd70543ade20691&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %