Stampa…
Disoprofol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Propofol, 1,3-Di(methylethyl)-2-hydroxybenzene, 2,6-Diisopropylphenol, 2,6-Bisisopropylphenol
D0617-25G D0617-500G
TCIAD0617-25GEA 37 EUR
TCIAD0617-25G TCIAD0617-500G
Disoprofol ≥98.0% (by GC)
Disoprofol
Formula: C₁₂H₁₈O
Peso molecolare: 178,27 g/mol
Punto di ebollizione: 256 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 18 °C
Densità: 1,032 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 113°C
MDL Number: MFCD00008885
CAS Number: 2078-54-8
EINECS: 218-206-6
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07834
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273aba04556e3dfd48555078d8db426e2ae7cc0&vid=5273aba04556e3dfd48555078d8db426e2ae7cc0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %