Stampa…
ω-Bromo-4-methylacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: α-Bromo-4-methylacetophenone, Bromomethyl p-methylphenyl ketone, 2-Bromo-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(p-tolyl)ethanone, 4-Methylphenacyl bromide
B2107-25G B2107-5G
TCIAB2107-25GEA 105 EUR
TCIAB2107-25G TCIAB2107-5G
ω-Bromo-4-methylacetophenone ≥98.0% (by GC)
ω-Bromo-4-methylacetophenone
Formula: C₉H₉BrO
Peso molecolare: 213,07 g/mol
Punto di ebollizione: 159°C
Punto di fusione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000203
CAS Number: 619-41-0
EINECS: 210-595-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=738c243b875b6e5f93cc7e3c4a7aef84c6a3788e&vid=738c243b875b6e5f93cc7e3c4a7aef84c6a3788e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency