Dibenzoylmethane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms:
1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, 1,3-Diphenylpropane-1,3-dione
D0910-25G
D0910-500G
D0910-100G
TCIAD0910-25GEA
16
EUR
TCIAD0910-25G
TCIAD0910-500G
TCIAD0910-100G
Dibenzoylmethane ≥98.0% (by GC)
Dibenzoylmethane
Formula:
(C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅) Peso molecolare: 224,26 g/mol Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 74…77 °C Densità: 0,8 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003085 CAS Number: 120-46-7 EINECS: 204-398-9 Merck Index: 14,03009 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Light red to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 77.0 to 80.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...