Stampa…
Oxybenzone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0266-25G H0266-500G
TCIAH0266-25GEA 17 EUR
TCIAH0266-25G TCIAH0266-500G
Oxybenzone ≥99.0% (by GC)
Oxybenzone
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 370 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 65 °C
Densità: 1,3397 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00008387
CAS Number: 131-57-7
EINECS: 205-031-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06954
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deace785d2da5249aa1e6fae6d402108801714cb&vid=deace785d2da5249aa1e6fae6d402108801714cb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency