Stampa…

4'-Phenylacetophenone ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

Synonyms: 4-Acetylbiphenyl, 1-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)ethanone, 4-Biphenylyl methyl ketone, 4'-Phenylacetophenone, p-Phenylacetophenone, 4-Acetyl-biphenyl

A1025-25G A1025-250G
TCIAA1025-25GEA 20 EUR
TCIAA1025-25G TCIAA1025-250G
4'-Phenylacetophenone ≥98.0% (by GC)
4'-Phenylacetophenone
Formula: C₁₄H₁₂O
Peso molecolare: 196,25 g/mol
Punto di ebollizione: 168°C
Punto di fusione: 118…121 °C
Densità: 1,251 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00008749
CAS Number: 92-91-1
EINECS: 202-202-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25722b7e00f16371c69e2b9c05e2cf110fedc583&vid=25722b7e00f16371c69e2b9c05e2cf110fedc583&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR