Stampa…
2,2,2-Triphenylacetophenone ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
T1207-25G T1207-5G
TCIAT1207-25GEA 88 EUR
TCIAT1207-25G TCIAT1207-5G
2,2,2-Triphenylacetophenone ≥99.0% (by GC)
2,2,2-Triphenylacetophenone
Formula: C₂₆H₂₀O
Punto di ebollizione: 498 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 178 °C
MDL Number: MFCD00004762
CAS Number: 466-37-5
EINECS: 207-375-1
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 182.0 to 185.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency