Cloramina T (sale di sodio) triidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
C0076-25G
C0076-500G
TCIAC0076-25GEA
16
EUR
TCIAC0076-25G
TCIAC0076-500G
Cloramina T (sale di sodio) triidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloramina T (sale di sodio) triidrato
Formula:
CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O Punto di fusione: 167…170 °C Densità: 1,43 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000522 CAS Number: 7080-50-4 EINECS: 204-854-7 UN: 3263 ADR: 8,III Merck Index: 14,02075 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |
pH | 9.0 to 11.0 (50g/L, 25 deg-C) |
Substances darkend by H2SO4 | to pass test |