Stampa…

5-Phenyl-1-pentanol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

P1325-25G P1325-5G
TCIAP1325-25GEA 492 EUR
TCIAP1325-25G TCIAP1325-5G
5-Phenyl-1-pentanol ≥98.0% (by GC)
5-Phenyl-1-pentanol
Formula: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH
Peso molecolare: 164,25 g/mol
Punto di ebollizione: 152°C
Densità: 0,975 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002979
CAS Number: 10521-91-2
EINECS: 234-064-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e66772f72075e819fb45c56ada4b51a06c1ebc57&vid=e66772f72075e819fb45c56ada4b51a06c1ebc57&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR