Stampa…
α,α-Dimethoxytoluene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B1197-25ML B1197-500ML B1197-100ML
TCIAB1197-25MLEA 16 EUR
TCIAB1197-25ML TCIAB1197-500ML TCIAB1197-100ML
α,α-Dimethoxytoluene ≥98.0% (by GC)
α,α-Dimethoxytoluene
Formula: C₉H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 196°C
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 71°C
MDL Number: MFCD00008491
CAS Number: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d130e3358305536e7669d4b7650c7727a52fb32&vid=5d130e3358305536e7669d4b7650c7727a52fb32&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %