2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 281 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 113 °C |
MDL Number:
MFCD00008731 CAS Number: 705-15-7 EINECS: 211-882-3 |
|
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 47.0 to 50.0 deg-C |