2-Chloro-4'-fluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, α-Chloro-4-fluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone, Chloromethyl p-fluorophenyl ketone, 4-Fluorophenacyl chloride, 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Formula:
C₈H₆ClFO Peso molecolare: 172.59 g/mol Punto di ebollizione: 247 Punto di fusione: 45 |
MDL Number:
MFCD00011652 CAS Number: 456-04-2 EINECS: 207-256-4 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |