Stampa…
2,6-Dibromo-p-toluidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-3,5-dibromotoluene, 2,6-Dibromo-4-methylaniline
D3577-25G D3577-5G
TCIAD3577-25GEA 125 EUR
TCIAD3577-25G TCIAD3577-5G
2,6-Dibromo-p-toluidine ≥98.0% (by GC)
2,6-Dibromo-p-toluidine
Formula: C₇H₇Br₂N
Peso molecolare: 264,95 g/mol
Punto di ebollizione: 296 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 79 °C
MDL Number: MFCD00007641
CAS Number: 6968-24-7
EINECS: 230-182-9
Visualizza i codici
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C