Stampa…
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B2014-5G B2014-25G
TCIAB2014-5GEA 45 EUR
TCIAB2014-5G TCIAB2014-25G
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone ≥96.0% (by GC)
3'-Bromo-4'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆BrFO
Punto di ebollizione: 240°C
Punto di fusione: 57 °C
MDL Number: MFCD00042466
CAS Number: 1007-15-4
EINECS: 213-750-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25e573b616de45b58ee85a4588beaad8db763dc0&vid=25e573b616de45b58ee85a4588beaad8db763dc0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity