Stampa…
2-Nitro-p-anisidina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 2-Nitro-4-metossianilina
M0119-25G M0119-500G M0119-100G
TCIAM0119-25GEA 21 EUR
TCIAM0119-25G TCIAM0119-500G TCIAM0119-100G
2-Nitro-p-anisidina ≥98.0% (by GC)
2-Nitro-p-anisidina
Formula: C₇H₈N₂O₃
Punto di ebollizione: ? 250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 124…126 °C
Flash Pt: ≥ 200 °C
MDL Number: MFCD00007152
CAS Number: 96-96-8
EINECS: 202-547-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c65ea93b4625e221c55fc66ffd8ddeb924c77048&vid=c65ea93b4625e221c55fc66ffd8ddeb924c77048&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency