Stampa…
4-Nitro-o-anisidine ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxy-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitroanisole
M0118-25G M0118-500G
TCIAM0118-25GEA 16 EUR
TCIAM0118-25G TCIAM0118-500G
4-Nitro-o-anisidine ≥99.0% (by GC)
4-Nitro-o-anisidine
Formula: C₇H₈N₂O₃
Punto di ebollizione: 364 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 139 °C
Densità: 1,2112 g/cm³ (156 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007363
CAS Number: 97-52-9
EINECS: 202-588-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fcf775a6cc96453acc5e96658cebd6b04e92ee2&vid=5fcf775a6cc96453acc5e96658cebd6b04e92ee2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency