Stampa…

5-Hydroxysophthalic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)

Fornitore: TCI
Attenzione

H0794-25G H0794-500G
TCIAH0794-25GEA 46 EUR
TCIAH0794-25G TCIAH0794-500G
5-Hydroxysophthalic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
5-Hydroxysophthalic acid
Formula: C₈H₆O₅
Punto di ebollizione: 386 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 298…301 °C
MDL Number: MFCD00002515
CAS Number: 618-83-7
EINECS: 210-565-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27a84a66ad7e14f53648d107530540da4bb8703d&vid=27a84a66ad7e14f53648d107530540da4bb8703d&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR