Dimethyl isophthalate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 124°C Punto di fusione: 61…63 °C Densità: 1,186 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008433 CAS Number: 1459-93-4 EINECS: 215-951-9 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 67.0 to 71.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |