Stampa…
3,4,5-Triidrossibenzoato di propile ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Propil gallato, Propile 3,4,5-triidrossibenzoato
G0018-25G G0018-500G
TCIAG0018-25GEA 27 EUR
TCIAG0018-25G TCIAG0018-500G
3,4,5-Triidrossibenzoato di propile ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,4,5-Triidrossibenzoato di propile
Formula: C₁₀H₁₂O₅
Peso molecolare: 212.2 g/mol
Punto di ebollizione: 449
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002196
CAS Number: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 14,07859
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4441acd708e4907c135e3b46021439477e2fe4e4&vid=4441acd708e4907c135e3b46021439477e2fe4e4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
Drying loss max. 1.0 %