Stampa…
3,4,5-Triidrossibenzoato di ottile ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
G0206-25G G0206-250G
TCIAG0206-25GEA 33 EUR
TCIAG0206-25G TCIAG0206-250G
3,4,5-Triidrossibenzoato di ottile ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,4,5-Triidrossibenzoato di ottile
Formula: C₁₅H₂₂O₅
Punto di fusione: 95…100 °C
MDL Number: MFCD00002197
CAS Number: 1034-01-1
EINECS: 213-853-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b36c29337f140113485a6207c407478a7b63c1da&vid=b36c29337f140113485a6207c407478a7b63c1da&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency