2-Chloro-4-methoxyphenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Chlor-4-hydroxyanisole
Formula:
C₇H₇ClO₂ Punto di ebollizione: 242 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 46…47 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00070773 CAS Number: 18113-03-6 EINECS: 242-007-3 |
|
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 42.0 to 46.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |