Stampa…
3-Chloro-4-iodoaniline ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C2167-25G C2167-5G
TCIAC2167-25GEA 104 EUR
TCIAC2167-25G TCIAC2167-5G
3-Chloro-4-iodoaniline ≥95.0% (by GC)
3-Chloro-4-iodoaniline
Formula: C₆H₅ClIN
Peso molecolare: 253.47 g/mol
Punto di ebollizione: 289
Punto di fusione: 65
MDL Number: MFCD00051845
CAS Number: 135050-44-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8474fc39633ca1ec055eb9a432c5e4c8b3a2ec49&vid=8474fc39633ca1ec055eb9a432c5e4c8b3a2ec49&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C