Stampa…
4-Cloro-2-fluoro-fenolo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C2264-25G C2264-5G
TCIAC2264-25GEA 231 EUR
TCIAC2264-25G TCIAC2264-5G
4-Cloro-2-fluoro-fenolo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Cloro-2-fluoro-fenolo
Formula: C₆H₄ClFO
Peso molecolare: 146,55 g/mol
Punto di ebollizione: 104°C
Punto di fusione: 20°C
Flash Pt: 81°C
MDL Number: MFCD00075030
CAS Number: 348-62-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=065f6e7d8e4fabdd1b582f6f4c11797748d76a75&vid=065f6e7d8e4fabdd1b582f6f4c11797748d76a75&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %